Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,50 € 61,87 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 61,87
Listenpreis€ 82,50Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
solid
refractive index
n20/D 1.5874
bp
92-94 °C/16 mmHg
density
1.304 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cncs1
InChI
1S/C4H3NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1-3H
InChI key
ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?