Merck
370517
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyliodid
96%
Synonym(e):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-8-iod-octan, 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyliodid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctyliodid, 8-Iod-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluor-octan
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)5CH2CH2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.00
Beilstein:
1887105
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
92 °C/45 mmHg (lit.)
Dichte
1.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
InChIKey
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the