Fortfahren mit
528102
6-Chlornicotinoylchlorid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
48-51 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H
InChI key
FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Chloronicotinoyl chloride undergoes esterification reaction with diethylene glycol and pentaethylene glycol.
Application
6-Chloronicotinoyl chloride may be used to synthesize:
  • [3H]imidacloprid (a candidate radioligand)
  • [3H]acetamiprid
  • N,N′-(1,4-phenylene)bis(6-(4-aminophenoxy) nicotinamide)
  • 3-acetyl-6-chloropyridine
  • 1,3-dipropyl-8(6-chloro-3-pyridyl)xanthine
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
183660119946235881
description
97%
description
97%, contains 400 ppm phenothiazine as inhibitor
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
48-51 °C (lit.)
mp
-
mp
10-12 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
functional group
acyl chloride
functional group
fluoro, acyl chloride
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)