Wichtige Dokumente
468568
Hexyllithium -Lösung
2.3 M in hexane
Synonym(e):
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2.3 M in hexane
bp
69 °C
Dichte
0.708 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
InChIKey
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ni-catalyzed cross-coupling with aryl halides.
- Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?