Merck
526339
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Benzyloxybenzolboronsäure, 3-Phenylmethyloxyphenylboronsäure
Größe auswählen
25 G
€ 128,00
€ 128,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 128,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 128,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
InChIKey
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride.
Anwendung
Reactant for:
  • Microwave Suzuki-Miyaura coupling
  • Preparation of palladium-based fluoride-derived electrophilic fluorination reagent for PET imaging agents
  • Synthesis of substituted isoindolines via palladium-catalyzed cascade reaction
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Suzuki coupling reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)