Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.96
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.06
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3030981
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥95.0% | description ≥95% | description ≥97% |
| assay 95% | assay ≥95.0% | assay ≥95% | assay ≥97% |
| mp 105-110 °C (lit.) | mp 204-206 °C (lit.) | mp 169-174 °C (lit.) | mp 110-112 °C (lit.) |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?