Wichtige Dokumente
456845
Zinkchlorid
AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Chlorzink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 428 °C)
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.999% trace metals basis
Form
amorphous
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
293 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)