Merck
513946
Sigma-Aldrich
Phenylacetylen-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Ethinylbenzol-d6
Größe auswählen
100 MG
€ 266,00
€ 266,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 266,00
About This Item
Lineare Formel:
C6D5C≡CD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 266,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C#Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D,3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
UEXCJVNBTNXOEH-HLGHPJLRSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)