Merck
589381
Sigma-Aldrich
Phenylacetylen-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethinyl-1-13C-benzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H513C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352003
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i2+1
InChIKey
UEXCJVNBTNXOEH-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)