Wichtige Dokumente
256560
1-Pentin
99%
Synonym(e):
Propylacetylene
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
6.8 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−106-−105 °C (lit.)
Dichte
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC#C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
InChIKey
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?