Merck
50790
Sigma-Aldrich
Gold(III)-chlorid Hydrat
~50% Au basis
Synonym(e):
Chlorogoldsäure, Goldchlorid, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat, Tetrachlorogoldsäure
Größe auswählen
250 MG
€ 88,20
1 G
€ 248,00
5 G
€ 1.000,00
€ 88,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 88,20
1 G
€ 248,00
5 G
€ 1.000,00
About This Item
Lineare Formel:
HAuCl4 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.79 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 88,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Konzentration
~50% Au
Farbe
yellow
Dichte
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES String
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChIKey
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Gold(III)-chloridhydrat, auch Chlorogoldsäure genannt, wird als Vorläufer zur Synthese von Goldnanopartikeln verwendet. Es weist eine sehr hohe katalytische Aktivität auf.
Anwendung
Wird als Katalysator in asymmetrischen Aldolreaktionen, der Diborierung von Vinylaren, den dehydrierenden Dimerisierungen von Trialkylstannanen, der Carbonylierung von Olefinen und Aminen, C-C- und C-O-Bindungskopplungen, der Oxidation von Sulfiden sowie der selektiven Oxidation von Thioethern eingesetzt.[1][2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The crystal structure of gold (III) chloride
Acta Crystallographica, 11(4), 248-288 (1958)
Raquel Casado et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(39), 11925-11935 (2003-09-25)
Different inorganic and organometallic gold(III) and gold(I) complexes have been tested in the addition of water and methanol to terminal alkynes. Anionic and neutral organometallic gold(III) compounds can efficiently mediate these reactions in neutral media in refluxing methanol. The compounds
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf