Merck
50780
Sigma-Aldrich
Gold(III)-chlorid Hydrat
~52% Au basis
Synonym(e):
Chlorogoldsäure, Goldchlorid, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat, Tetrachlorogoldsäure
Größe auswählen
250 MG
€ 125,00
1 G
€ 397,00
5 G
€ 1.780,00
€ 125,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 125,00
1 G
€ 397,00
5 G
€ 1.780,00
About This Item
Lineare Formel:
HAuCl4 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.79 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 125,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Konzentration
~52% Au
Farbe
brown
Dichte
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES String
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChIKey
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Gold(III)-chloridhydrat ist ein gelblicher kristalliner Feststoff und ein starkes Oxidationsmittel, das bei der Goldgalvanisierung, bei der Katalysatorsynthese und bei organischen Transformationen weit verbreitet ist.[1] [2]
Anwendung
Gold(III)-chlorid kann wie folgt verwendet werden:
  • als Ausgangsstoff für die Synthese von blau emittierenden Gold-Nanoclustern[1]
  • als Dotierstoff zur Verstärkung der optoelektronischen Eigenschaften von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren[3]
  • zur Herstellung von Verbundkolloiden aus Gold und Polypyrrol[2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at low pH and poly-adenine DNA at neutral pH
AC Thomas, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 6845-6847 (2012)
Reaction of pyrrole and chlorauric acid a new route to composite colloids
Matthew C Henry, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148, D155-D155 (2001)
Highly efficient doping of carbon nanotube films with chloroauric acid by dip-coating
Orysia T. Zaremba, et al.
Materials Science and Engineering, B, 278, 115648-115648 (2022)
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.