Fortfahren mit
87249
Tetradodecylammoniumbromid
≥99.0% (AT), crystals
Synonym(e):
Tetralaurylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 708,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)10CH2]4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
771.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
238-937-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5844282
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetradodecylammoniumbromid, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
impurities
≤0.5% water
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-48H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SMEFTBPJZGVAPK-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetradodecylammonium bromide (TDAB) is a quaternary ammonium salt consisting of positively charged nitrogen atoms attached to a long alkyl chain. It is commonly used as a surfactant and phase-transfer catalyst.
Application
Tetradodecylammonium bromide can be used as a phase transfer catalyst in the synthesis of ethyl-lophine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
908027509113373
description
≥99.0% (AT)
description
≥98.0%
description
≥98.0% (AT)
description
≥99.0% (AT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)