Fortfahren mit
334049
Gold(III)-chlorid
99%
Synonym(e):
Trichlorogold
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 666,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AuCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-623-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: gold, reagent type: inorganic catalyst
SMILES string
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
General description
Gold(III)-chlorid ist eine Lewis-Säure mit monokliner Struktur. Es ist ein hygroskopischer und lichtempfindlicher Feststoff. Es wird häufig zur Dotierung organischer leitender Verbindungen verwendet, um deren Leitfähigkeit zu erhöhen. Es dient auch als Katalysator bei der organischen Synthese und als Vorstufe zur Synthese von Gold-Nanopartikeln für verschiedene elektrochemische Anwendungen.
Application
Gold(III)-chlorid kann wie folgt verwendet werden:
  • als Dotierstoff zur Herstellung einer Graphenschutzschicht zwischen PEDOT:PSS und ITO für Perowskit-Solarzellen. Es trägt zur Verbesserung der Photokonversionseffizienz bei, indem es ITO schützt und Löcher sammelt.
  • zur Herstellung flexibler und transparenter Elektroden für OLEDs. Es füllt die Defekte in Graphen und verbessert die Stromeffizienz, ohne die Durchlässigkeit zu beeinträchtigen.
  • als Vorstufe für die grüne Synthese von Gold-Nanopartikeln
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold(III)-chlorid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review