Merck
50032
Sigma-Aldrich
L-(−)-Glycerinsäure Hemicalciumsalz Monohydrat
≥97.0% (KT)
Synonym(e):
(S)-2,3-Dihydroxy-propansäure Hemicalciumsalz Monohydrat, L-Glycerinsäure Calciumsalz Dihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.25
Beilstein:
6119063
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (KT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
InChIKey
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable