Wichtige Dokumente
499382
2-Pyridylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromo-2-pyridinylzinc, Pyridin-2-ylzinc bromide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?