Wichtige Dokumente
473804
2-Bromphenylborsäure
≥95.0%
Synonym(e):
o-Bromophenylboronic acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
113 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OB(O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChIKey
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.