Wichtige Dokumente
495611
Ethyl-6-isocyanathexanoat
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7-10-8-11/h2-7H2,1H3
InChIKey
ZCLBSYCOBSMTMV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)