Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 390,00 € 292,50 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
SMILES string
CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
InChI key
ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.873 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 0.868 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.386 (lit.) |
| bp 162-164 °C (lit.) | bp - | bp 110-112 °C/1 mmHg (lit.) | bp 85-86 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?