Wichtige Dokumente
491853
Benzo[b]fluoranthen-d12
98 atom % D
Synonym(e):
Benz[e]acephenanthrylen-d12
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChIKey
FTOVXSOBNPWTSH-AQZSQYOVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.