Merck
491551
Sigma-Aldrich
4-Fluorbenzoesäure-α-13C-2,3,5,6-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonym(e):
4-Fluorbenzoe-carboxyl-13C-2,3,5,6-d4-säure
Größe auswählen
100 MG
€ 953,00
€ 953,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 953,00
About This Item
Lineare Formel:
FC6D413CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 953,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
InChIKey
BBYDXOIZLAWGSL-YRTBNJHASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)