Fortfahren mit
590789
2,4,5-Trichlorphenol-3,6-d2
98 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 611,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6HD2Cl3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.46
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
€ 611,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
InChI key
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
490261377317489077
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % D
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+10
mass shift
M+3
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
bp
247 °C/745 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
271.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
133 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)