Merck
147230
Sigma-Aldrich
Acrylsäure
anhydrous, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonym(e):
2-Propenoic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.06
Beilstein:
635743
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
eCl@ss:
39021317
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
200
300
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
744 °F
Enthält
200 ppm MEHQ as inhibitor
Expl.-Gr.
13.7 %
bp
139 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13 °C (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acrylsäure ist eine ungesättigte Carbonsäure, die aufgrund ihrer reaktiven Doppelbindung zwischen dem Kohlenstoff- und dem Sauerstoffatom häufig als vielseitiger Baustein in der chemischen Industrie verwendet wird. Sie wird bei der Herstellung verschiedener acrylsäurebasierter Polymere für verschiedene Anwendungen wie Klebstoffe, Lacke & Beschichtungen, Medizinprodukte, organische Halbleiter, Dünnschichttransistoren, Hydrogele und Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Darüber hinaus dient Acrylsäure auch als einer der Polyelektrolyte in dem selbstanordnenden Polymerfilm bei der Wasserstofferzeugung.[1][2][3]
Anwendung
Acrylsäure kann hauptsächlich als Monomer zur Herstellung verschiedener Acrylpolymere verwendet werden, darunter Polyacrylsäure, Polymethylmethacrylat (PMMA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und viele andere. Diese Polymere weisen eine Vielzahl von Eigenschaften auf, wie Transparenz, Kratzfestigkeit, Flexibilität und Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien, wodurch sie für verschiedene Anwendungen von Nutzen sind. Acrylsäure wird auch als wichtige Komponente bei der Synthese von superabsorbierenden Polymeren (SAPs) verwendet. Diese Polymere besitzen eine einzigartige Fähigkeit, große Mengen Wasser schnell aufzunehmen und zu binden. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Eigenschaften werden SAPs in vielen Bereichen eingesetzt, wie z. B. in Arzneimittelabgabesystemen, der chemischen Industrie und bei Körperpflegeprodukten.
Acrylsäure kann auch verwendet werden:
  • Als Schlüsselkomponente bei der Herstellung von Copolymerbindemitteln zur Optimierung der Leistung von Lithium-Ionen-Akkus.[4]
  • Als Oberflächenmodifikator für Kohlenstoff-Nanotubes mit Poly(Acrylsäure), zur Verbesserung der Adhäsion und Dispersion der Nanotubes in der Oxid-Halbleitermatrix für Dünnschichttransistoranwendungen.[5]
  • Als reaktives Monomer zur Oberflächenmodifikation von Polydimethylsiloxan (PDMS) durch simultane Polymerisation mit Ethylenglycoldimethacrylat. Als modifizierte PDMS, die möglicherweise in neuen Anwendungsfeldern wie der Mikrofluidik oder in Biomedizinprodukten angewendet werden.[6]
  • Als Vorstufe für die Synthese von Cashew-Gummi-/Acrylsäure-Nanopartikeln über den Copolymerisationsprozess. Acrylsäure wird bei der Synthese verwendet, um hydrophile Funktionsgruppen in das Cashew-Gummi-Gerüst einzuführen, wodurch die Löslichkeit im Wasser verbessert und die Kompatibilität mit anderen hydrophilen Materialien verbessert wird.[7]
AAc wird bei der Herstellung von monodispersen Poly(N-Isopropylacryamid)(PNIPAM)/AAc- Mikrogelen verwendet.[8] AAc wurde auf Oberflächen für Zellkulturanwendungen plasmagespritzt.[9] Eine Oberflächenmodifizierung von Poly(ethylenterephthalat) (PET)-Schichten über UV-induzierte Pfropfpolymerisation mit AAc wurde berichtet.[2] AAc wird vorwiegend als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Acrylaten eingesetzt.[10]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
119.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poly (acrylic acid sodium) grafted carboxymethyl cellulose as a high performance polymer binder for silicon anode in lithium ion batteries
W Liangming, et al.
Scientific Reports, 6(1), 19583-19583 (2016)
Acrylic Acid
IARC Monographs, 71, 1223-1230 null
Modification of PDMS with acrylic acid and acrylic acid/ethylene glycol dimethacrylate by simultaneous polymerization assisted by gamma radiation
Velazco-Medel MA, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 171, 108754-108754 (2020)
Synthesis and characterization of cashew gum/acrylic acid nanoparticles
Materials Science and Engineering, C, 29(2), 437-441 (2009)
Bo Fan et al.
ACS nano, 15(3), 4688-4698 (2021-03-02)
We herein report a facile strategy to prepare triggered degradable block copolymer nano/macro-objects, ranging from typical micelles, worms, jellyfish, and vesicles to rarely achieved spongosomes, cubosomes, and hexosomes via RAFT-mediated polymerization-induced self-assembly (PISA). The morphological transitions from a simple spherical
Artikel
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the viscosity of Product 147230, Acrylic Acid?
    1 answer
    1. According to our supplier the viscosity is 1.232 cP at 25 C. However, we do not test the viscosity since it is not one of our specifications.
      Helpful?
  4. What is the bulk density of from Product 147230, Acrylic Acid?
    1 answer
    1. According to our supplier the bulk density is 8.75 lb/gal at 20 deg C.
      Helpful?
  5. What is the freezing point of from Product 147230, Acrylic Acid?
    1 answer
    1. According to literature the freezing point is 13 C. If freezing occurs do not remove the acrylic acid from a partially-thawed bottle. The remaining material would be seriously under-inhibited.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is Product 147230, Acrylic acid soluble in?
    1 answer
    1. According to The chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry: 13th Edition, Acrylic acid is miscible with water, alcohol, and ether.
      Helpful?
  8. How can the inhibitor be removed from Product 147230, Acrylic Acid?
    1 answer
    1. This product contains monomethyl ether hydroquinone as the inhibitor, which cannot be removed with an inhibitor remover. The effects of the inhibitor can be negated by adding excess initiator.