Über diesen Artikel
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i3D2,4D2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-KHORGVISSA-N
General description
Application
- Pharmaceutical formulation development
- Advanced materials research and development
- reaction mechanism investigations
Features and Benefits
- Cutting-edge technology in production.
- Comprehensive support and documentation provided.
- Flexible ordering options for different scales.
- Expert technical assistance available.
Benefits
- Streamlines the synthesis of complex molecules.
- Supports innovative approaches in organic chemistry.
- Enhances the efficiency of chemical reactions.
- Facilitates the development of new therapeutic agents.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+12 | mass shift M+4 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) |
| bp 204-205 °C (lit.) | bp 204-205 °C (lit.) | bp 204-205 °C (lit.) | bp 204-205 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
115797-51-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?