Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.340,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay - | assay - | assay 99% (CP) |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 129 °C (lit.) | bp 201 °C (lit.) | bp - | bp 204-205 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
117067-62-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?