Wichtige Dokumente
483796
D-(−)-Weinsäure
99%
Synonym(e):
(2S,3S)-(−)-Weinsäure, D-Threarsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
synthetic
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?