Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 248,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.150,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021705
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-696-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725146
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
impurities
~10% water
mp
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
InChI key
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
Application
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥98.0% | description ≥98% (TLC) | description 99% |
| assay ≥97% | assay ≥98.0% | assay ≥98% (TLC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form crystals | form powder | form solid |
| mp 165-166 °C (anhydrous) (lit.) | mp ~288 °C (dec.) | mp - | mp 32-34 °C (lit.) |
| impurities ~10% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| functional group carboxylic acid | functional group amine, hydroxyl | functional group - | functional group hydroxyl |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?