Fortfahren mit
8.43377
DL-Tartaric acid
for synthesis
Synonym(e):
DL-Tartaric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
205-105-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
€ 43,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198-204 °C
transition temp
flash point 210 °C
solubility
215 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T10925138095320
description
for synthesis
description
≥99.5%
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
215 g/L
solubility
-
solubility
water: 1.390 g/L at 20 °C
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
granular, powder or crystals
form
crystalline powder, crystals
form
crystals
mp
198-204 °C
mp
170-172 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mp
167-171 °C, 172-174 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Tartaric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)