Fortfahren mit
634565
Lithiumperchlorat
battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Perchlorsäure, Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LiClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-237-2
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Solubility:
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
€ 77,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: lithium, reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
236 °C (lit.)
solubility
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Lithiumperchlorat (LiClO4) ist ein neutrales Salz mit hoher Löslichkeit. LiClO4 kommt als in Lithium-Schwefel-Batterien als Elektrolyt zum Einsatz; es steigert nachweislich die wirksame Hemmung des chemischen Polysulfid-Shuttles, was wiederum die coulombische Effizienz durch den Ladeprozess fördert.
Lithiumpercholat ist eine Klasse elektrolytischer Materialien, die bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien genutzt werden können. Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus einer Anode, einer Kathode und einem Elektrolyt und unterliegen einem Lade-/Entladezyklus. Diese Materialien ermöglichen die Produktion umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Batterien für die Speicherung elektrischer Energie.
Application
LiClO4 kann bei der Herstellung von hoch leistungsfähigen Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Fasermembranen als Zusatzstoff verwendet werden. Ebenso kann es für die Erzeugung von Superkondensatoren mit Chitosan und Stärke dotiert werden.
LiClO4 wird als Elektrolytsalz für Lithium-Schwefel-Batterien verwendet. LiClO4 wirkt bei der lösungsmittelfreien Thiolyse von Epoxiden als Katalysator. Es wird bei verschiedenen organischen Transformationen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62580931969936650
description
battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
description
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
description
≥99.9% trace metals basis
description
Technipur®, dry, 99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
form
dry, powder and chunks
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
solubility
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
solubility
alcohol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
H2O: 59.8 g/dL at 25 °C
solubility
water: 106.4 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
236 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumperchlorat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf