Fortfahren mit
901686
Fluorethylencarbonat
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, anhydrous
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-one, FEC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3FO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.05
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
anhydrous, battery grade
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤100 ppm H2O, ≤200 ppm acid
bp
212 °C
mp
18-23 °C
density
1.485 g/cm3
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
SMILES string
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI key
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
Wasserfreies Fluorethylencarbonat (FEC) ist eine synthetische, organische Verbindung, die zur Verbindungsklasse der Carbonate gehört. Es ist eine klare, farblose Flüssigkeit, die hoch stabil und resistent gegenüber Hydrolyse ist, so ist es die ideale Wahl für verschiedene chemische Reaktionen und Prozesse ist. Fluoroethylencarbonat wird in der Regel durch die Reaktion von Fluoressigsäure und Kohlenstoffdioxid produziert.
Application
Wasserfreies batterietaugliches Fluorethylencarbonat (FEC) ist ein essenzieller Bestandteil von hochwertigen Elektrolyten für Lithium-Ionen-Batterien. Es besitzt einzigartige Eigenschaften, z. B.trägt seine Fähigkeit zur Bildung einer stabilen SEI-Schicht auf der Anode dazu bei,die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern. Insbesondere der Zusatz von batterietauglichem FEC zum Elektrolyten kann die Entladungsrate, das Speichervermögen und die Leistung bei niedrigen Temperaturen von Lithium-Ionen-Batterien signifikant erhöhen. Batterietaugliches FEC ist mit vielen in Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Materialien kompatibel, wie Lithium-Metall, Graphit, Silizium und Metalloxid-Kathoden, so dass es ein vielseitiger Zusatzstoff für Elektrolyten ist. Da der Bedarf an hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien für verschiedene Anwendungen wie elektrische Fahrzeuge und tragbare elektronische Geräte weiterhin zunimmt, wird die Verwendung von batterietauglichem FEC als Elektrolytzusatz zunehmend wichtiger für die Entwicklung fortschrittlicher Batterie- Technologien.
Features and Benefits
Fluoroethylencarbonat kann die Batteriesicherheit erhöhen und die Leistung verbessern. Die Zugabe von batterietauglichem FEC zum Elektrolyten kann die Lebensdauer, Entladungsrate und die Leistung bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu Batterien ohne FEC wesentlich erhöhen.
✔ Erhöht die Batteriesicherheit
✔ Verbessert die Batterieleistung
✔ Vielseitige Elektrodenkompatibilität
Legal Information
Produkt von MU Ionic Solutions Corporation
Disclaimer
  • Diese Elektrolytlösungen haben einen extrem niedrigen Wassergehalt; die Handhabung sollte in einer inerten und feuchtigkeitsfreien Umgebung (Handschuhkasten) erfolgen.
  • Die Behälter müssen fest verschlossen bleiben. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Gemeinsame Lagerung mit Oxidationsmitteln vermeiden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
757349935905935611
description
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, anhydrous
description
99%
description
Technipur®, 99% (GC)
description
≥99.9%, anhydrous, battery grade
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
99%
assay
99% (GC)
assay
≥99.9%
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
grade
battery grade, anhydrous
grade
-
grade
-
grade
battery grade
impurities
≤100 ppm H2O, ≤200 ppm acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤100 ppm H2O
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorethylencarbonat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can you provide the product carbon footprint (PCF) of this component?
    1 answer
    1. While this is marketed as a Greener Alternative Product, unfortunately we do not have the specific information on the product's Carbon footprint.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf