Fortfahren mit
809934
Ethylmethylcarbonat
battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
EMC, Kohlensäure-Ethylmethylester, Methylethylcarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
MDL number:
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
battery grade
Quality Segment
description
Acid content: <10 ppm
assay
99.9%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
moisture
<10 ppm
impurities
≤10 ppm H2O, ≤10 ppm acid
bp
101 °C
mp
-55 °C
density
1.01 g/cm3
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
SMILES string
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI key
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylmethylcarbonat (EMC) ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem süßlichen etherartigen Geruch. Es ist ein hochpolares Lösungsmittel mit einem mittleren Siedepunkt (101 °C) und einem relativ niedrigen Dampfdruck, so dass es für viele chemische Reaktionen und Prozesse geeignet ist. EMC ist ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für viele organische Verbindungen wie Cellulose, Ester und Amide und kann auch verschiedene anorganische Verbindungen lösen, darunter viele elektrolytische Salze.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Ethyl methyl carbonate (EMC) enables cleaner energy storage as a key lithium-ion battery electrolyte solvent. Click here for more information.
Application
Alkylcarbonate werden als Lösungsmittel für Lithium-Ionen-Batterieelektrolyte eingesetzt und die Verwendung von hochwertigen Elektrolyten von Batteriequalität mit sehr geringem Wasser- (<10 ppm) und Säuregehalt (<10 ppm) ist kritisch, um eine starke elektrochemische Leistung zu erzielen.
Legal Information
Produkt der MU Ionic Solutions Corp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
754935809950809969
description
battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm
description
99%
description
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
description
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
grade
battery grade
grade
-
grade
battery grade
grade
battery grade
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
assay
99.9%
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99%
impurities
≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O
impurities
-
impurities
≤10 ppm H2O, ≤10 ppm acid
impurities
≤10 ppm H2O, ≤10 ppm acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylmethylcarbonat
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
623-53-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)