Merck
472735
Sigma-Aldrich
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanin
98%
Größe auswählen
5 G
€ 56,60
€ 56,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 56,60
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2CH(CO2C2H5)NHCH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +28°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
InChIKey
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)