Merck
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amin
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Tris(pentadeuteroethyl)amine
Größe auswählen
500 MG
€ 851,00
€ 851,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 851,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2D5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 851,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-115 °C (lit.)
Dichte
0.832 g/mL
Massenverschiebung
M+15
SMILES String
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
InChIKey
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)