Wichtige Dokumente
366412
N-Benzyl-N-methylethanolamin
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-(N-Benzyl-N-methylamino)-ethanol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
InChIKey
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?