472565
Cyanphosphonsäure-diethylester
90%
Synonym(e):
DEPC, Diethyl-phosphorylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
104-105 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C#N
InChI
1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter