Fortfahren mit
408573
Diethyl-(1-cyanoethyl)phosphonat
97%
Synonym(e):
(1-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 135193
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(CN)P(O)(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 429,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile, phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(C)C#N
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-4-10-12(9,11-5-2)7(3)6-8/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
UMLWEPGSWQNXQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacant for:
  • Preparation of sphingosine phosphate receptor (S1P) agonists with N-cinnamyl-β-alanine moiety
  • Preparation of benzyl- and benzoyldimethylaminopyridinones as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
  • Stereoselective preparation of cyano(trifluoromethyl)pentenenitriles via alkylation, followed by elimination reaction
  • Synthesis of [(methylenepiperidinyl) or (methylenepyrrolidinyl)fluorophenyl]oxazolidinone antibacterial agents
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)