Fortfahren mit
212849
Trimethylsilylcyanid
98%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Cyanotrimethylsilan, TMSCN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-657-3
Beilstein/REAXYS Number:
1737612
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
InChI key
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethylsilylcyanid ist an der Carbonyl-Aminomethylierung durch α-Silyloxy-Nitrile beteiligt.
Application
Trimethylsilylcyanid wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • zur Derivatisierung von komplexen Metabolitgemischen durch GC-MS
  • als Cyanidquelle in der enantioselektiven organokatalytischen Strecker-artigen Reaktion von aliphatischen N,N-dialkylhydrazonen
  • als Reagenz für die Cyanosilylierung von Aldehyden in fast quantitativer Ausbeute mittels Katalyse von Komplexen seltener Erdoxide mit Silylenbrücke
  • in der asymmetrischen Cyanosilylierung mit chiralen dinuklearen Ti(IV)-Komplexen
Packaging
Das Bepackungsmaterial enthält granulatförmiges Natriumcarbonat als Trockenmittel.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7332835974293412
description
98%
description
technical, ≥95% (GC)
description
99%
description
≥95.0% (GC)
assay
98%
assay
≥95% (GC)
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
8-11 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
-
bp
114-117 °C (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
bp
168-169 °C (lit.), 62-64 °C/10 mmHg (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylsilylcyanid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review