Merck
198323
Sigma-Aldrich
Cäsiumfluorid
99%
Synonym(e):
NSC 84270
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
99%
Form:
liquid
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
682 °C (lit.)
Dichte
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Cesium fluoride is an inorganic compound known to be a source of fluoride ion and a catalyst in organic synthesis. It has been used in many organic reactions like 1,4−elimination, desilylation, transesterification, acylation, nucleophilic aromatic substitution, etherification, cross−coupling reactions and so on.
Anwendung
Reaktant für:
  • Herstellung der Bausteine für die Synthese von Fluorallyl-Verbindungen
  • Synthese von Alkoholen mittels Hydrolyse von Alkyl-Silylethern mit neutralem pH-Wert in gemischten organisch-wässrigen gepufferten Lösungen
  • Nucleophile Fluorierung von Alkinyliodonium‐Salzen zur Bildung von Fluorvinyl-Verbindungen
  • Nukleophile aromatische Substitutionsreaktionen (SNAr)
Wurde in der erfolgreichen Synthese einer Dion-Jacobson-Phase der Einkristallstruktur CsLaTa2O7 verwendet, die in der Photokatalyse und Superleitfähigkeit zur Anwendung kommt.
Cesium fluoride can be used as:
  • A base in the Suzuki cross-coupling synthesis of ortho-substituted biaryls.
  • A reagent for the nucleophilic fluorination of primary halides and sulfonates in protic media such as tert-butyl and tert-pentyl alcohols.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cesium Fluoride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
A new class of SN2 reactions catalyzed by protic solvents: facile fluorination for isotopic labeling of diagnostic molecules
Kim DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(50), 16394-16397 (2006)
A cesium fluoride promoted efficient and rapid multicomponent synthesis of functionalized 2-amino-3-cyano-4H-pyran and spirooxindole derivatives
Wagh YB, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 26(10), 1273-1277 (2015)
An efficient catalyst for the synthesis of ortho-substituted biaryls by the Suzuki cross-coupling: Triphenylphosphine adduct of cyclopalladated ferrocenylimine
Li H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5688-5696 (2006)
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5688-5688 (2006)