Wichtige Dokumente
153583
1-(Trimethylsilyl)imidazol
96%
Synonym(e):
N-Trimethylsilylimidazol, TMSI, TSIM
Empfohlene Produkte
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChIKey
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?