Wichtige Dokumente
469866
Tetrakis(diethylamid)titan(IV)
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
TDEAT, Tetrakis-(diethylamino)-titan(IV), Titan-tetrakis-(diethylamid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
112 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)[Ti](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Ti/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-19.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.