Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-861-9
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
90%
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI key
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% | assay ≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0-100.5% (cerimetric) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form nanowires |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| reaction suitability core: titanium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?