Working as sol-gel precursor for the deposition of thin films
Wichtige Dokumente
339113
Tantal(V)-ethoxid
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Pentaethoxytantal, Pentaethyltantalat, Tantal(V)-ethoxid, Tantalpentaethoxid, Tantalumethylat
Qualitätsniveau
Assay
99.98% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: tantalum
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
<2 wt. % toluene
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21 °C (lit.)
Dichte
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChIKey
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.