Wichtige Dokumente
449202
Quecksilber(II)-chlorid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 236 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
beads
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Haftungsausschluss
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?