Fortfahren mit
ERMAE671
Methylmercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
 202Hg
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR320RBCR701BCR126B
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
isotopic purity
 202Hg
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
22967-92-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)