Merck
1.04420
Mercury(II) iodide red,
EMPLURA®
Synonym(e):
Mercury(II) iodide red,, Mercury diiodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HgI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.40
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-873-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.006 hPa ( 80 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat), 75 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.05% Water-soluble substances
ign. residue
≤0.1% (as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution in ethanol: passes test
Water-soluble substances: ≤ 0.05 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) iodide red,
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7774-29-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)