Merck
175765
Sigma-Aldrich
tert-Butan(ol-d)
99 atom % D
Synonym(e):
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butanol-OD, tert-Butylalkohol-d
Größe auswählen
5 G
€ 90,20
25 G
€ 182,00
€ 90,20
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 90,20
25 G
€ 182,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 90,20
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.3847 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
Anwendung
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
  • As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.[1]
  • In the synthesis of 8-deuteriocamphor.[2]
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Synthesis of camphor-1, 4-homoenol (7-hydroxy-1, 2-dimethyl [3, 3, 0, 02, 7] tricyclooctane)
Dadson WM and Money T
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2524-2526 (1980)