Merck
164526
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfat-d6
99 atom % D
Synonym(e):
(Methylsulfat)-d6
Größe auswählen
1 G
€ 91,30
10 G
€ 418,00
€ 91,30
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 91,30
10 G
€ 418,00
About This Item
Lineare Formel:
(CD3O)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 91,30
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
923 °F
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-32 °C (lit.)
Dichte
1.397 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)