Merck
446041
Sigma-Aldrich
(1R,3S)-(+)-cis-4-Cyclopenten-1,3-diol-1-acetat
≥99%
Synonym(e):
(1R,3S)-4-Cyclopenten-1,3-diol-1-acetat, (1R,4S)-cis-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl, (1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol
Größe auswählen
1 G
€ 143,00
€ 143,00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
Beilstein:
4663992
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 143,00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +68°, c = 2.3 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](O)C=C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-3-2-6(9)4-7/h2-3,6-7,9H,4H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
Anwendung
(1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol can be used as:
  • A building block for the synthesis of biologically significant carbocyclic nucleosides and prostaglandins.[1][2][3][4][5][6]
  • A starting material in the synthesis of azasugar analogs.[7]
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Design, synthesis, and anti-HIV activity of 4′-modified carbocyclic nucleoside phosphonate reverse transcriptase inhibitors
Boojamra CG, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1739-1746 (2009)
Paquette, L.A. et al.
Organic Syntheses, 73, 36-36 (1995)
Chemoenzymatic synthesis of carbocyclic nucleoside analogues with bicyclo [3.1. 0] hexyl residues
Theil F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 255-258 (1996)
Theil, F. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 255-255 (1996)
Facile synthesis of 9-[(1′ R, 2′ S)-2′-hydroxy-3′-oxocyclopentan-1′-yl]-9-H-adenine possessing inhibitory activity against human recombinant S-adenosyl-l-homocysteine hydrolase
Kitade Y, et al.
Tetrahedron Letters, 42(3), 433-435 (2001)