Merck
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
Größe auswählen
1 G
€ 184,00
€ 184,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 184,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O
Molekulargewicht:
84.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 184,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
InChIKey
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.4 °F
Flammpunkt (°C)
41.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)