Wichtige Dokumente
192805
1,3-Cyclopentandiol, Mischung aus cis und trans
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80-85 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h4-7H,1-3H2
InChIKey
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?